Få mere at vide
Butyleret hydroxytoluen, 99,5 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11368769 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368769 1 kg -
11358769 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368769 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210116291
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 128-37-0
Molekylær formel C15H24O
Molekylvægt (g/mol) 220.356
InChI nøgle NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
IUPAC navn 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butylated hydroxytoluene
Tæthed 1,048 g/ml ved 20 °C
Analyseprocentområde 99.5%
Mængde 1 kg
Formel vægt 220.36
Fysisk form Krystallinsk