Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butylated hydroxytoluene |
| Tæthed | 1,048 g/ml ved 20 °C |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 220.36 |
| Fysisk form | Krystallinsk |