Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bsu15I (ClaI) (10 U/μ L)
Skær ved AT^CGAT-steder med Bsu15I (ClaI) restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 37 C °i Tango-buffer (Isoschizomerer: BanIII, Bsa29I, BseCI, BshVI, BspDI, BspXI, BsuTUI).
492.00 DKK - 2140.00 DKK
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10161140
|
Thermo Scientific™
ER0141 |
600 U |
492.00 DKK
600 enheder |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
10529140
|
Thermo Scientific™
ER0142 |
3.000 enheder |
2140.00 DKK
3000 enheder |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
10358549
|
Thermo Scientific™
ER0145 |
1.000 enheder |
764.00 DKK
1000 enheder |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
- Overlegen kvalitet - streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
- Praktisk farvekodet Five Buffer System
- Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
- BSA forblandet i reaktionsbuffere
- Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
Tekniske data
10 U/μ L |