Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bsu15I (ClaI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10529140 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.000 enheder
3.000 enheder
600 U
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
3000 enheder
600 enheder
Artikelnummer. 10529140
Brand: Thermo Scientific™ ER0142
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skær ved AT^CGAT-steder med Bsu15I (ClaI) restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 37 C °i Tango-buffer (Isoschizomerer: BanIII, Bsa29I, BseCI, BshVI, BspDI, BspXI, BsuTUI).
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet– streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
Applikationer
  • Molekylær kloning
  • Kortlægning af restriktioner
  • Genotypebestemmelse
  • Sydlige Blot
  • Restriktion fragment length polymorphism (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Dam Methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym Bsu15I (ClaI)
Kompatibel buffer 10X Buffer Tango
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 3.000 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning