Få mere at vide
Thermo Scientific™ Bsu15I (ClaI) (10 U/μ L)
Skær ved AT^CGAT-steder med Bsu15I (ClaI) restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 37 C °i Tango-buffer (Isoschizomerer: BanIII, Bsa29I, BseCI, BshVI, BspDI, BspXI, BsuTUI).
Brand: Thermo Scientific™ ER0145
Beskrivelse
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
- Overlegen kvalitet– streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
- Praktisk farvekodet Five Buffer System
- Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
- BSA forblandet i reaktionsbuffere
- Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
Applikationer
- Molekylær kloning
- Kortlægning af restriktioner
- Genotypebestemmelse
- Sydlige Blot
- Restriktion fragment length polymorphism (RFLP)
- SNP
Tekniske data
10 U/μ L | |
Bsu15I (ClaI) | |
Ja | |
Nej | |
Restriktionsenzym |
CpG-methyleringsfølsom, Dam Methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom | |
10X Buffer Tango | |
37 °C | |
1.000 enheder | |
Traditionel kloning |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.