Få mere at vide
Brady™ BradyJet™ J2000 Repositionable Inkjet Vinyl Labels
Det specielle aggressive klæbemiddel på dette repositionerbare inkjetmateriale forbliver på plads, når du har brug for det, men fjerner rent uden at efterlade klæbemiddelrester, hvilket gør det ideelt til 5S- og lageranvendelser.
1485.00 DKK - 3015.00 DKK
Tekniske data
| Klæbende type | Akryl, Aftagelig |
|---|---|
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Kontinuerlig |
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
17100451
|
Brady™
151107 |
30 meter x 1,125 tommer |
1485.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
17110451
|
Brady™
151108 |
30 meter x 6,8 cm. |
2190.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
17120451
|
Brady™
151109 |
30 meter x 10 cm. |
3015.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
- Holdbart og fleksibelt materiale, der gør den ideel til områder, hvor identifikation ofte ændres
- Servicetemperatur på -40 til 60 °C (-40 til 140 °F)
Tekniske data
| Akryl, Aftagelig | |
| Hvid | |
| Kontinuerlig | |
| Ink Jet | |
| Midlertidig mærkning | |
| 1 | |
| 1 Etiket/Pose | |
| -40 °C til +60 °C | |
| 0.254 mm | |
| 30.48 m |
| Ingen | |
| Mat | |
| Vinyl | |
| Ikke-steril | |
| BradyJet™ J2000 | |
| -40 °C | |
| -40 °F til +140 °F | |
| 0,01 tommer | |
| 100 ft. |