Få mere at vide
Brady™ BradyJet™ J2000 Repositionable Inkjet Vinyl Labels
Det specielle aggressive klæbemiddel på dette repositionerbare inkjetmateriale forbliver på plads, når du har brug for det, men fjerner rent uden at efterlade klæbemiddelrester, hvilket gør det ideelt til 5S- og lageranvendelser.
Brand: Brady™ 151108
Beskrivelse
- Holdbart og fleksibelt materiale, der gør den ideel til områder, hvor identifikation ofte ændres
- Servicetemperatur på -40 til 60 °C (-40 til 140 °F)
Tekniske data
| Akryl, Aftagelig | |
| Hvid | |
| Kontinuerlig | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Midlertidig mærkning | |
| 1 | |
| 1 Etiket/Pose | |
| -40 °C til +60 °C | |
| 0.254 mm | |
| 100 ft. | |
| 2,25 tommer | |
| J20C-2250-2581 |
| Ingen | |
| Mat | |
| Vinyl | |
| Ink Jet | |
| Ikke-steril | |
| BradyJet™ J2000 | |
| -40 °C | |
| -40 °F til +140 °F | |
| 0,01 tommer | |
| 30 meter x 6,8 cm. | |
| 30.48 m | |
| 57.15 mm |