Få mere at vide
Brady™ BradyJet™ J2000 Repositionable Inkjet Vinyl Labels
Det specielle aggressive klæbemiddel på dette repositionerbare inkjetmateriale forbliver på plads, når du har brug for det, men fjerner rent uden at efterlade klæbemiddelrester, hvilket gør det ideelt til 5S- og lageranvendelser.
Brand:  Brady™ 151107
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17100451
  • 1485.00 DKK / Pakke med 1
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Holdbart og fleksibelt materiale, der gør den ideel til områder, hvor identifikation ofte ændres
  • Servicetemperatur på -40 til 60 °C (-40 til 140 °F)
Tekniske data
Tekniske data
Akryl, Aftagelig
Hvid
Kontinuerlig
Enkeltsidet printbar
Label
Midlertidig mærkning
1
1 Etiket/Pose
-40 °C til +60 °C
0.254 mm
100 ft.
1,125 tommer
J20C-1125-2581
Ingen
Mat
Vinyl
Ink Jet
Ikke-steril
BradyJet™ J2000
-40 °C
-40 °F til +140 °F
0,01 tommer
30 meter x 1,125 tommer
30.48 m
28.58 mm