Få mere at vide
Brady™ BradyJet™ Kontinuerlige vinyletiketter
Brady™ BradyJet™ Kontinuerlige vinyletiketter er ideelle til en bred vifte af identifikationsapplikationer.
1447.02 DKK - 2952.36 DKK
Tekniske data
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
|---|---|
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Rulle |
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
16100511
|
Brady™
150010 |
30 meter x 1,125 tommer |
1490.00 DKK 1447.02 DKK / Pakke med 1 Spare 42.98 DKK 2% Slukket |
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
16120511
|
Brady™
150014 |
30 meter x 6,8 cm. |
2200.00 DKK 2142.11 DKK / Pakke med 1 Spare 57.89 DKK 2% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
16160511
|
Brady™
150017 |
30 meter x 1,0 tommer |
3030.00 DKK 2952.36 DKK / Pakke med 1 Spare 77.64 DKK 2% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
- Konstrueret af vinyl til almindelig indendørs brug
- Har en specielt formuleret topcoat for forbedret holdbarhed og farve
- Specielt formuleret topcoat forbedrer farver og etiketudseende
- Testet til at modstå eksponering for væsker, alkohol og kemikalier samt indendørs fluorescerende og UV-belysning
- Topcoat beskytter print mod udtværing og barske forhold
- Inkjet-modtagelige etiketter til brug med BradyJet™ J2000 farvelabelprinter
Tekniske data
| Akryl, Permanent | |
| Hvid | |
| Rulle | |
| Ink Jet | |
| Mærkning af rør og ventiler, sikkerheds- og overholdelsesidentifikation, visuel mærkning på arbejdspladsen, mærkning på lager, mærkning af låsetagout, GHS- og kemimærkater, lysbuemærkninger | |
| 1 | |
| -40 °F til +140 °F | |
| 0,0053 tommer | |
| 100 ft. | |
| 1,88 tommer Indre dia. |
| Ingen | |
| Mat | |
| Selvlaminerende vinyl | |
| Ikke-steril | |
| BradyJet™ J2000 printer | |
| -40 °C | |
| -40 °C til +60 °C | |
| 0.135 mm | |
| 30.48 m |