Få mere at vide
Brady™ BradyJet™ Kontinuerlige vinyletiketter
Brady™ BradyJet™ Kontinuerlige vinyletiketter er ideelle til en bred vifte af identifikationsapplikationer.
Brand:  Brady™ 150010
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16100511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00 DKK
    1447.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 42.98 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Konstrueret af vinyl til almindelig indendørs brug
  • Har en specielt formuleret topcoat for forbedret holdbarhed og farve
  • Specielt formuleret topcoat forbedrer farver og etiketudseende
  • Testet til at modstå eksponering for væsker, alkohol og kemikalier samt indendørs fluorescerende og UV-belysning
  • Topcoat beskytter print mod udtværing og barske forhold
  • Inkjet-modtagelige etiketter til brug med BradyJet™ J2000 farvelabelprinter
Tekniske data
Tekniske data
Akryl, Permanent
Hvid
Rulle
Enkeltsidet printbar
Label
Mærkning af rør og ventiler, sikkerheds- og overholdelsesidentifikation, visuel mærkning på arbejdspladsen, mærkning på lager, mærkning af låsetagout, GHS- og kemimærkater, lysbuemærkninger
1
1 bånd/pose
-40 °C til +60 °C
0.135 mm
100 ft.
1,125 tommer
1,88 tommer Indre dia.
Ingen
Mat
Selvlaminerende vinyl
Ink Jet
Ikke-steril
BradyJet™ J2000 printer
-40 °C
-40 °F til +140 °F
0,0053 tommer
30 meter x 1,125 tommer
30.48 m
28.58 mm
J20C-1125-2595