Få mere at vide
Brady™ BradyJet™ Kontinuerlige vinyletiketter
Brady™ BradyJet™ Kontinuerlige vinyletiketter er ideelle til en bred vifte af identifikationsapplikationer.
Brand:  Brady™ 150017
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16160511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3030.00 DKK
    2952.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 77.64 DKK
    2% Slukket
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Konstrueret af vinyl til almindelig indendørs brug
  • Har en specielt formuleret topcoat for forbedret holdbarhed og farve
  • Specielt formuleret topcoat forbedrer farver og etiketudseende
  • Testet til at modstå eksponering for væsker, alkohol og kemikalier samt indendørs fluorescerende og UV-belysning
  • Topcoat beskytter print mod udtværing og barske forhold
  • Inkjet-modtagelige etiketter til brug med BradyJet™ J2000 farvelabelprinter
Tekniske data
Tekniske data
Akryl, Permanent
Hvid
Rulle
Enkeltsidet printbar
Label
Mærkning af rør og ventiler, sikkerheds- og overholdelsesidentifikation, visuel mærkning på arbejdspladsen, mærkning på lager, mærkning af låsetagout, GHS- og kemimærkater, lysbuemærkninger
1
1 Etiket/Pose
-40 °C til +60 °C
0.135 mm
100 ft.
4 tommer
1,88 tommer Indre dia.
Ingen
Mat
Selvlaminerende vinyl
Ink Jet
Ikke-steril
BradyJet™ J2000 printer
-40 °C
-40 °F til +140 °F
0,0053 tommer
30 meter x 1,0 tommer
30.48 m
101.60 mm
J20C-4000-2595