Få mere at vide
Brady™ Termisk overførselscentrifuge eller Eppendorf Tube™ Etiketter
Termisk overførselscentrifuge eller Eppendorf Tube™ Etiketter er lavet af selvlaminerende polyester (B-461), en klar film med en mat hvid printbar zone, der er ideel til kabler, laboratorie-ID eller generel mærkning, hvor grafik skal beskyttes.
1690.00 DKK - 1845.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
---|---|
Certificeringer/compliance | RoHS, Pass 2002/95/EC |
Oversigt | Thermal Transfer Printable Etiketter |
Klæbende type | Akryl, Permanent |
Farve | Hvid, Gennemskinnelig |
Artikelnummer | Brand | Bredde (engelsk) | Højde (engelsk) | Højde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Bredde (engelsk) | Højde (engelsk) | Højde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
11804714
|
Brady™
062355 |
0,3 tommer. | 1,8 tommer | 45.72 mm |
1690.00 DKK
1 rulning |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
11502935
|
Brady™
062354 |
1,8 tommer | 0,5 tommer | 12.7 mm |
1845.00 DKK
1 rulning |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
Beskrivelse
- Selvlaminerende polyester har en permanent akrylklæber og kan udskrives med termotransfer
- God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj /lav temperatur
- RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC
- Driftstemperatur på -320 til 230° F (-196 til 110° C)
Tekniske data
Autoklaverbar | |
Thermal Transfer Printable Etiketter | |
Hvid, Gennemskinnelig | |
Mærke | |
Termisk overførsel | |
Ikke steril | |
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, termiske overførselsprintere, IP300, IP600, BBP81 printere | |
-196 °C | |
3000/Pk. | |
-321 °F til +230 °F | |
0,0019 tommer. | |
19.05 mm |
RoHS, Pass 2002/95/EC | |
Akryl, Permanent | |
Mat | |
Polyester | |
Termisk overførselsprinteretiket | |
Centrifugerør, Eppendorf rør, Laboratorie-identifikation, PCR-rør | |
1 | |
3000 Labels/ Roll | |
Rektangel | |
-196° C til 110° C | |
0.048 mm |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Termisk overførselscentrifuge eller Eppendorf Tube™ Etiketter