Få mere at vide
Brady™ Termisk overførselscentrifuge eller Eppendorf Tube™ Etiketter
Artikelnummer. 11502935
Bredde (engelsk):
0,3 tommer.
1,8 tommer
Højde (engelsk):
0,5 tommer
1,8 tommer
Højde (metrisk):
12,7 mm
45,72 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11502935
Brand: Brady™ 062354
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Termisk overførselscentrifuge eller Eppendorf Tube™ Etiketter er lavet af selvlaminerende polyester (B-461), en klar film med en mat hvid printbar zone, der er ideel til kabler, laboratorie-ID eller generel mærkning, hvor grafik skal beskyttes.
  • Selvlaminerende polyester har en permanent akrylklæber og kan udskrives med termotransfer
  • God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj /lav temperatur
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC
  • Driftstemperatur på -320 til 230° F (-196 til 110° C)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance RoHS, Pass 2002/95/EC
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid, Gennemskinnelig
Vise Consignment
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termiske overførselsprinteretiketter - 3 tommer. Kerne
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Centrifugerør, Eppendorf rør, Laboratorie-identifikation, PCR-rør
Til brug med (udstyr) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, termiske overførselsprintere, IP300, IP600, BBP84
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Model- THT-122-461-3
nr. pr. pakke 3000 Labels/ Roll
Mængde 3000/Pk.
Form Rektangel
Størrelse 45.72 mm (W) x 12.70 mm (H)
Størrelse (engelsk) Panel 0.5 in H x 1.8 in W
Størrelse (metrisk) panel 12.70 mm H x 45.72 mm W
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196° C til 110° C
Tykkelse (engelsk) 0,0019 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 15.88 mm
Dimensioner (LxB) 0,5 tommer H x 1,8 tommer. B
Længde (engelsk) 0.5 in.
Bredde (engelsk) 1,8 tommer
Bredde (metrisk) 45.72 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 12.70 mm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (engelsk) Printbart område 0.5 in.
Højde (metrisk) 12,7 mm
Højde (metrisk) printbart område 19.05 mm
Alternativt varenummer THT-122-461-3