Få mere at vide
Brady™ Termisk overførselscentrifuge eller Eppendorf Tube™ Etiketter
Artikelnummer. 11804714
Skift visning
Bredde (engelsk):
0,3 tommer.
1,8 tommer
Højde (engelsk):
0,5 tommer
1,8 tommer
Højde (metrisk):
12,7 mm
45,72 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (engelsk) Højde (engelsk) Højde (metrisk) unitSize
11804714 0,3 tommer. 1,8 tommer 45,72 mm 1 rulning
11502935 1,8 tommer 0,5 tommer 12,7 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11804714 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 062355
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Termisk overførselscentrifuge eller Eppendorf Tube™ Etiketter er lavet af selvlaminerende polyester (B-461), en klar film med en mat hvid printbar zone, der er ideel til kabler, laboratorie-ID eller generel mærkning, hvor grafik skal beskyttes.
  • Selvlaminerende polyester har en permanent akrylklæber og kan udskrives med termotransfer
  • God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj /lav temperatur
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC
  • Driftstemperatur på -320 til 230° F (-196 til 110° C)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance RoHS, Pass 2002/95/EC
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid, Gennemskinnelig
Vise Consignment
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Termisk overførselsprinteretiket
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Centrifugerør, Eppendorf rør, Laboratorie-identifikation, PCR-rør
Til brug med (udstyr) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, termiske overførselsprintere, IP300, IP600, BBP81 printere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Model- THT-123-461-3
nr. pr. pakke 3000 Labels/ Roll
Mængde 3000/Pk.
Form Rektangel
Størrelse 45.72 mm (W) x 9.53 mm (H)
Størrelse (engelsk) Panel 0.375 in H x 1.8 in W
Størrelse (metrisk) panel 9.53 mm H x 45.72 mm W
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196° C til 110° C
Tykkelse (engelsk) 0,0019 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 12.70 mm
Dimensioner (L x B) 1,8 tommer H x 0,375 in. W
Længde (engelsk) 1.8 in.
Bredde (engelsk) 0,3 tommer.
Bredde (metrisk) 9.53 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 19.05 mm
Højde (engelsk) 1,8 tommer
Højde (engelsk) Printbart område 0.375 in.
Højde (metrisk) 45,72 mm
Højde (metrisk) printbart område 19.05 mm
Alternativt varenummer THT-123-461-3