Få mere at vide
Brady™ GlobalMark™ Permanente vinylbånd
Lad etiketter klæbe og blive siddende på overflader med høj tekstur
3305.00 DKK - 4985.00 DKK
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RoHS |
|---|---|
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Slutte | Gloss |
| Format | Kontinuerlig |
| Materiale | Vinyl |
| Produktkode | Brand | Farve | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Farve | Dimensioner (L x B) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|
17649515
|
Brady™
113114 |
Gul | 30,48 m x 101,6 mm (100 ft. x 4 in) |
4985.00 DKK
1 ruller |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
12783557
|
Brady™
113109 |
Hvid | 30,48 m x 101,6 mm (100 ft. x 4 in) |
4985.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
15181679
|
Brady™
113111 |
Hvid | 30,48 m x 57,15 mm (100 fod x 2,25 tommer) |
3305.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
Beskrivelse
Kan nemt sættes på vanskelige lav-overflade energigenstande som PVC-rør, blæseformede udstyrskasser, ABS-plast, pulverlakerede overflader og udstyr lavet af genbrugsplast.
- B-595 vinylfilm med permanent lim
- Giv 5 års udendørsholdbarhed
- Fås i hvid og gul
Overholdelse
I overensstemmelse med RoHS-direktivet
Tekniske data
| RoHS | |
| Gloss | |
| Vinyl | |
| Ikke-steril | |
| GlobalMark™ Printer | |
| 1 | |
| 1 rulle | |
| -40 °C til +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 30.48 m |
| Akryl, Permanent | |
| Kontinuerlig | |
| Termisk overførsel | |
| Mærkning af komponenter og udstyr, elektrisk mærkning, identifikation af anlæg, gulvmærkning, Lean og 5S-mærkning, mærkning af rør og ventiler, mærkning af lager. | |
| 60 Gardner-enheder | |
| 5 år | |
| -40 °F til +180 °F | |
| 0,004 tommer. | |
| 100 ft. |