Få mere at vide
Brady™ GlobalMark™ Permanente vinylbånd
Lad etiketter klæbe og blive siddende på overflader med høj tekstur
Brand: Brady™ 113114
Beskrivelse
Kan nemt sættes på vanskelige lav-overflade energigenstande som PVC-rør, blæseformede udstyrskasser, ABS-plast, pulverlakerede overflader og udstyr lavet af genbrugsplast.
- B-595 vinylfilm med permanent lim
- Giv 5 års udendørsholdbarhed
- Fås i hvid og gul
Overholdelse
I overensstemmelse med RoHS-direktivet
Tekniske data
| RoHS | |
| Gul | |
| Kontinuerlig | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Mærkning af komponenter og udstyr, elektrisk mærkning, identifikation af anlæg, gulvmærkning, Lean og 5S-mærkning, mærkning af rør og ventiler, mærkning af lager. | |
| 60 Gardner-enheder | |
| 5 år | |
| -40 °F til +180 °F | |
| 0,004 tommer. | |
| 30,48 m x 101,6 mm (100 ft. x 4 in) | |
| 30.48 m | |
| 101.60 mm | |
| GLOBALMARK VINYL B595 GUL 100MM |
| Akryl, Permanent | |
| Gloss | |
| Vinyl | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke-steril | |
| GlobalMark™ Printer | |
| 1 | |
| 1 rulle | |
| -40 °C til +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 100 ft. | |
| 4 tommer | |
| 30.48 m |