Få mere at vide
Brady™ GlobalMark™ Permanente vinylbånd
Lad etiketter klæbe og blive siddende på overflader med høj tekstur
Brand:  Brady™ 113109
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12783557
  • 4985.00 DKK / Pakke med 1
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Kan nemt sættes på vanskelige lav-overflade energigenstande som PVC-rør, blæseformede udstyrskasser, ABS-plast, pulverlakerede overflader og udstyr lavet af genbrugsplast.
  • B-595 vinylfilm med permanent lim
  • Giv 5 års udendørsholdbarhed
  • Fås i hvid og gul
Overholdelse
I overensstemmelse med RoHS-direktivet
Tekniske data
Tekniske data
RoHS
Hvid
Kontinuerlig
Enkeltsidet printbar
Label
Mærkning af komponenter og udstyr, elektrisk mærkning, identifikation af anlæg, gulvmærkning, Lean og 5S-mærkning, mærkning af rør og ventiler, mærkning af lager.
60 Gardner-enheder
5 år
-40 °F til +180 °F
0,004 tommer.
30,48 m x 101,6 mm (100 ft. x 4 in)
30 m
100 mm
GLOBALMARK VINYL B595 HVID 100MM
Akryl, Permanent
Glans
Selvlaminerende vinyl
Termisk overførsel
Ikke-steril
GlobalMark™ Printer
1
1 rulle
-40 °C til +82 °C
0.102 mm
100 ft.
4 tommer
30.48 m