Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz II Laboratoriemærker i polyester B490
FreezerBondz II Laboratorieetiketter i mat hvid polyester er holdbare polyestermarkører designet til brug i laboratorieidentifikationsanvendelser såsom hætteglas, centrifuger, rør, reagensglas, sugerør og objektglas.
Brand:  Brady™ 143089
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15868821
  • 1155.00 DKK / 1 rulning
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • B-490 etiketter kan påføres på frosne overflader inklusive glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen
  • Hvidt polyestermateriale har en permanent akrylklæber og kan udskrives med termotransfer
  • God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj /lav temperatur på -320 til 212° F (-196 til 100° C)
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC
  • Brady Serie R4300 farvebånd anbefales
Tekniske data
Tekniske data
RoHS, 2002/618/EC MCV, 2002895/EC
Hvid
Laboratoriemærke
Til brug ved laboratorieidentifikation såsom hætteglas, centrifugerør, reagensglas, sugerør og objektglas
1500/Pk.
1,6 tommer.
0,6 tommer
B33-155-490
Akryl, Permanent
Polyester
Ikke steril
BBP ™33 printer
0,6 x 1,625 tommer.
41.28 mm
15.20 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ FreezerBondz II Laboratoriemærker i polyester B490 > 1/række; Hvid; 1,6 W x 0,6 in. H; 1500/rulle