Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter til B33-printere
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
- Specialiserede — Aggressive klæbende B-492-etiketter FreezerBondz™ er ideelle til buede, frosne overflader som hætteglas, centrifugeprøver, rør og objektglas.
- Holdbare — etiketter tåler kemikalier, abrasioner, opbevaring i flydende nitrogen og et høj/lavt temperaturområde på -320 °F til +212 °F (-196 °C til +100 °C).
- Klæbende — Permanent akryllim til tæt binding på glatte, buede overflader eller vikling rundt om rør og hætteglas med en overlapning på 1/8 tomme
- Certificeringer — RoHS-kompatible med 2011/65/EU (bestået 2015/863).
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | RoHS |
| Oversigt | FreezerBondz Etiketter til BBP33-printeren |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Stanset udstansning |
| Materiale | Polyester |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Vis mere |