Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz II Laboratoriemærker i polyester B490
Artikelnummer. p-4569849
Højde (engelsk):
0,5 tommer
0,6 tommer
1,25 tommer.
Mængde:
1500/Pk.
1650/Pk.
Bredde (engelsk):
0,3 tommer.
1,6 tommer.
Artikelnummer. 17878363
Brand: Brady™ 142938
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
FreezerBondz II Laboratorieetiketter i mat hvid polyester er holdbare polyestermarkører designet til brug i laboratorieidentifikationsanvendelser såsom hætteglas, centrifuger, rør, reagensglas, sugerør og objektglas.
  • B-490 etiketter kan påføres på frosne overflader inklusive glas og polypropylen opbevaret i flydende nitrogen
  • Hvidt polyestermateriale har en permanent akrylklæber og kan udskrives med termotransfer
  • God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj /lav temperatur på -320 til 212° F (-196 til 100° C)
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-ændring til RoHS-direktiv 2002 95 //EC
  • Brady Serie R4300 farvebånd anbefales
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS, 2002/618/EC MCV, 2002895/EC
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Matte
Format Die-cut
Materiale Polyester
Print teknologi Thermal Transfer
Til brug med (applikation) Til brug ved laboratorieidentifikation såsom hætteglas, centrifugerør, reagensglas, sugerør og objektglas
Til brug med (udstyr) BBP ™33 printer
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196°C
nr. pr. pakke 1650 Labels/Box
Mængde 1650/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -320°F to +266°F
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +130°C
Tykkelse (metrisk) 0.065 mm
Længde (engelsk) 0.5 in.
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 12.70 mm