Få mere at vide
Brady™ BBP™ Retro reflekterende tape
Meget reflekterende identifikation, der skinner stærkt tilbage, når den rammes af lys
1610.00 DKK - 3615.00 DKK
Tekniske data
| Klæbende type | Akryl, Trykfølsom |
|---|---|
| Format | Tape |
| Materiale | Polyester |
| Til brug med (applikation) | Til mærkning af udendørs brugsstænger og piedestaler, byggepladsudstyr, tagudstyr |
| Til brug med (udstyr) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere |
| Produktkode | Brand | Farve | Bredde (engelsk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Farve | Bredde (engelsk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|
11746455
|
Brady™
117997 |
Sølv | 4 tommer |
3615.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11716455
|
Brady™
117994 |
Orange | 4 tommer |
3615.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11736455
|
Brady™
117996 |
Orange | 1,125 tommer |
1610.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11726455
|
Brady™
117995 |
Orange | 2,25 tommer. |
2395.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11766455
|
Brady™
117999 |
Sølv | 1,125 tommer |
1610.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11756455
|
Brady™
117998 |
Sølv | 2,25 tommer. |
2395.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11776455
|
Brady™
118000 |
Gul | 4 tommer |
3615.00 DKK
Pakke med 1 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11786455
|
Brady™
118001 |
Gul | 2,25 tommer. |
2395.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
|
11796455
|
Brady™
118002 |
Gul | 1,12 tommer. |
1610.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||
Beskrivelse
- Ideel til mærkning af udendørs brugsstænger og piedestaler, byggepladsudstyr og tagudstyr
- Anbefalet svagt lys eller dårlige vejrforhold
- Fås i flere farver
Tekniske data
| Akryl, Trykfølsom | |
| Polyester | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere | |
| 4 til 6 år | |
| -40 til 158 °F | |
| 0,0055 tommer. | |
| 15.24 m |
| Tape | |
| Til mærkning af udendørs brugsstænger og piedestaler, byggepladsudstyr, tagudstyr | |
| 100 Gardner-enheder | |
| 1 rulle | |
| -40 °C til +70 °C | |
| 50 ft. |