Få mere at vide
Brady™ BBP™ Retro reflekterende tape
Meget reflekterende identifikation, der skinner stærkt tilbage, når den rammes af lys
Brand: Brady™ 118000
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Ideel til mærkning af udendørs brugsstænger og piedestaler, byggepladsudstyr og tagudstyr
- Anbefalet svagt lys eller dårlige vejrforhold
- Fås i flere farver
Tekniske data
| Retro reflekterende tape til BBP3x printere | |
| Gul | |
| Tape | |
| Til mærkning af udendørs brugsstænger og piedestaler, byggepladsudstyr, tagudstyr | |
| 100 Gardner-enheder | |
| 4 til 6 år | |
| Brady Arbejdsstation, LabelMark , MarkWare | |
| -40 °C til +70 °C | |
| 0,0055 tommer. | |
| 50 ft. | |
| 4 tommer | |
| B30C-4000-584-YL |
| Akryl, Trykfølsom | |
| Glans | |
| Polyester | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere | |
| 1 | |
| 1 rulle | |
| -40 til 158 °F | |
| 10 lb./in. | |
| 0.14 mm | |
| 15.24 m | |
| 101.60 mm |