Få mere at vide
Brady™ BBP™ Retro reflekterende tape
Meget reflekterende identifikation, der skinner stærkt tilbage, når den rammes af lys
Brand:  Brady™ 117999
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11766455
  • 1610.00 DKK / Pakke med 1
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ideel til mærkning af udendørs brugsstænger og piedestaler, byggepladsudstyr og tagudstyr
  • Anbefalet svagt lys eller dårlige vejrforhold
  • Fås i flere farver
Tekniske data
Tekniske data
Retro reflekterende tape til BBP3x printere
Sølv
Tape
Til mærkning af udendørs brugsstænger og piedestaler, byggepladsudstyr, tagudstyr
100 Gardner-enheder
4 til 6 år
Brady Arbejdsstation, LabelMark , MarkWare
-40 °C til +70 °C
0,0055 tommer.
50 ft.
1,125 tommer
B30C-1125-584-SL
Akryl, Trykfølsom
Glans, reflekterende
Polyester
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere
1
1 rulle
-40 til 158 °F
20 lb./in.
0.14 mm
15.24 m
28.58 mm