Få mere at vide
Brady™ BBP™ BradyGlo Fotoluminescerende tape med høj intensitet
Fosforescerende til glød-i-mørke-identifikation i op til 10 timer
2225.00 DKK - 5560.00 DKK
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RS 6-1 og 6-1A i New York Local Law 26 |
|---|---|
| Klæbende type | Trykfølsom, Aggressiv |
| Farve | Grøn |
| Format | Tape |
| Materiale | Polyester |
| Produktkode | Brand | Bredde (engelsk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Bredde (engelsk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
11736385
|
Brady™
117924 |
4 tommer |
5560.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11746385
|
Brady™
117926 |
2,25 tommer. |
3560.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
11756385
|
Brady™
117928 |
1,125 tommer |
2225.00 DKK
Pakke med 1 |
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
- Designet til retnings- og evakueringsmarkering
- Ideel til markering af nødafbrydelser, ildslukkere, alarmtræk og kontrol af vital udstyr
- Materiale: Fosforescerende polyester
- Farve: Grøn
- Længde: 15,24 m (50 fod) per rulle
Overholdelse
Overholder krav til indendørs brug specificeret i RS 6-1 og 6-1A i New York Local Law 26.
Tekniske data
| RS 6-1 og 6-1A i New York Local Law 26 | |
| Grøn | |
| Polyester | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere | |
| 2 år | |
| -40 til 140 °F | |
| 0,0097 tommer. | |
| 15.24 m |
| Trykfølsom, Aggressiv | |
| Tape | |
| Til retningsbestemt, evakueringsmarkering, markering af nødafbrydelser, ildslukkere, alarmtræk, kontrolelementer til vital udstyr | |
| 95 Gardner-enheder | |
| 1 rulle | |
| -40 °C til +60 °C | |
| 50 ft. |