Få mere at vide
Brady™ BBP™ BradyGlo Fotoluminescerende tape med høj intensitet
Fosforescerende til glød-i-mørke-identifikation i op til 10 timer
Brand: Brady™ 117928
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Description
- Designet til retnings- og evakueringsmarkering
- Ideel til markering af nødafbrydelser, ildslukkere, alarmtræk og kontrol af vital udstyr
- Materiale: Fosforescerende polyester
- Farve: Grøn
- Længde: 15,24 m (50 fod) per rulle
Compliance
Overholder krav til indendørs brug specificeret i RS 6-1 og 6-1A i New York Local Law 26.
Specifications
| RS 6-1 og 6-1A i New York Local Law 26 | |
| Grøn | |
| Tape | |
| Thermal Transfer | |
| Til retningsbestemt, evakueringsmarkering, markering af nødafbrydelser, ildslukkere, alarmtræk, kontrolelementer til vital udstyr | |
| 95 Gardner-enheder | |
| 1 rulle | |
| -40 °C til +60 °C | |
| 50 fod x 1,125 tommer (15,24 m x 2,86 cm) | |
| 15.24 m | |
| 2.86 cm |
| Trykfølsom, Aggressiv | |
| Gloss | |
| Polyester | |
| Label Tape | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere | |
| 2 år | |
| -40 til 140 °F | |
| 0,0097 tommer. | |
| 50 ft. | |
| 1,125 tommer | |
| B30C-1125-526 |