Få mere at vide
Brady™ BBP™ BradyGlo Fotoluminescerende tape med høj intensitet
Fosforescerende til glød-i-mørke-identifikation i op til 10 timer
Brand:  Brady™ 117924
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11736385
  • 5560.00 DKK / Pakke med 1
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Designet til retnings- og evakueringsmarkering
  • Ideel til markering af nødafbrydelser, ildslukkere, alarmtræk og kontrol af vital udstyr
  • Materiale: Fosforescerende polyester
  • Farve: Grøn
  • Længde: 15,24 m (50 fod) per rulle
Overholdelse
Overholder krav til indendørs brug specificeret i RS 6-1 og 6-1A i New York Local Law 26.
Tekniske data
Tekniske data
RS 6-1 og 6-1A i New York Local Law 26
Trykfølsom, Aggressiv
Glans
Polyester
Label Tape
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 og BBP37 printere
1
1 rulle
-40 til 140 °F
0,0097 tommer.
50 fod x 4 tommer (15,24 m x 10,16 cm)
15.24 m
10.16 cm
BradyGlo Fotoluminescerende tape til BBP3x-printere
Grøn
Tape
Thermal Transfer
Til retningsbestemt, evakueringsmarkering, markering af nødafbrydelser, ildslukkere, alarmtræk, kontrolelementer til vital udstyr
95 Gardner-enheder
2 år
Brady Arbejdsstation, LabelMark , MarkWare
-40 °C til +60 °C
0.246 mm
50 ft.
4 tommer
B30C-4000-526