Få mere at vide
Borosilikatglas koniske bægerglas med bred mund
Brug borosilikatglas i koniske formbæger med bred mund i laboratoriet til måling af væsker og kemikalier under eksperimenter. De koniske bægerglas fås i tre metriske kapaciteter.
40.65 DKK - 452.00 DKK
Tekniske data
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Inkluderer | Spout |
Mængde | 1 Ea. |
Type | Beaker |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
12787826
|
N/A
161/150 |
150 mL | ||||||||
12797826
|
N/A
161/250 |
250 mL |
40.65 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12707836
|
N/A
161/500 |
500 mL |
46.20 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Borosilikatglas
- Konisk
- Uddannet
- Bred Mund
Spécification
Borosilicate Glass | |
Spout | |
1 Ea. | |
Beaker |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Borosilikatglas koniske bægerglas med bred mund