Få mere at vide
Borosilikatglas koniske bægerglas med bred mund
Brug borosilikatglas i koniske formbæger med bred mund i laboratoriet til måling af væsker og kemikalier under eksperimenter. De koniske bægerglas fås i tre metriske kapaciteter.
Brand:  N/A 161/150
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12787826
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Borosilicate Glass
  • Conical
  • Graduated
  • Wide Mouth
Tekniske data
Tekniske data
150 mL
Spout
Beaker
Borosilicate Glass
1 Ea.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Borosilikatglas koniske bægerglas med bred mund > Capacity: 150mL