Få mere at vide
Borosilikatglas koniske bægerglas med bred mund
Brug borosilikatglas i koniske formbæger med bred mund i laboratoriet til måling af væsker og kemikalier under eksperimenter. De koniske bægerglas fås i tre metriske kapaciteter.
Brand: N/A 161/500
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Borosilikatglas
- Konisk
- Uddannet
- Bred Mund
Tekniske data
500 mL | |
Tud | |
Bægerglas |
Borosilikatglas | |
1 stk. |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Borosilikatglas koniske bægerglas med bred mund > Kapacitet: 500 ml
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion