Få mere at vide
Borsyre, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10223420 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10223420
Brand: Fisher Chemical B/3800/62
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
H3BO3, CAS-nummer-10043-35-3, 500 g, hvid, 61,83 g/mol, 169 grader C, 11337, pulverbeholder af plast, 3,8 til 4,8, fast pulver, 2,7 mbar ved 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3
Molekylær formel BH3O3
Molekylvægt (g/mol) 61.83
MDL nummer MFCD00011337
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn borsyre
SMIL OB(O)O
Tekniske data
pH 3.8 to 4.8
Farve Hvid
Smeltepunkt 169°C
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 2.7mbar at 20°C
Mængde 2.5 kg
Fysisk form Pulverfast
Formel vægt 61.83g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.