Få mere at vide
BRAND™ Mikrocentrifugerør uden skruelåg
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Format:
Konisk bund
Selvstående, konisk bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen og i overensstemmelse med DIN EN 285 standarder.
- Uddannet.
- Frosted markeringsområde giver mulighed for prøveidentifikation eller andre notationer.
- Driftsområde: -196 °C til 121 °C.
- Autoklaverbar ved 121 °C (2 bar)
- Farvede skruelåg og hætteindsatser kan købes separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN 285 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Format | Selvstående, konisk bund |
| nr. pr. pakke | 1000/pakke |
| Temperaturområde (metrisk) | –196 til 121 °C |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Nej |