Få mere at vide
Eppendorf™ Safe-Lock Rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10394591 Shop alle Eppendorf produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10394591
Brand: Eppendorf™ 0030121120
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det hængslede låg af Eppendorf Safe-Lock Rør giver enestående beskyttelse mod utilsigtet åbning og eliminerer fuldstændigt enhver fare for lækager under inkubation og opbevaring.
  • Hængslet Eppendorf Safe-Lock låg forhindrer utilsigtet lågåbning under inkubation og opbevaring
  • Polypropylen giver høj modstandsdygtighed over for kemikalier, mekanisk belastning og ekstreme temperaturer
  • Fremstillet uden brug af slipmidler, blødgørere og biocider– stoffer, der har vist sig at udvaskes fra plastik forbrugsvarer ind i prøven og negativt påvirke bio-assay resultater
  • g-Safe™ : Afhængig af Safe-Lock Rørvariant (se manual) exceptionel centrifugeringsstabilitet op til 30.000x g forhindrer prøvetab på grund af rørbrud og giver ekstra sikkerhed ved arbejde med farlige prøver
    - Præcis lågforsegling for minimale fordampningshastigheder under langtidsopbevaring
  • Stort frostet låg og overflade på siden for nem mærkning
  • Sikret funktionalitet fra -86° C til 100° C
  • Autoklaverbar når åben (121° C, 20 min.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Emballage 500
Temperaturområde (metrisk) -86 – 100 °C
Eppendorf Safe-Lock Rør er prøverør til engangsbrug beregnet som primær kar i overensstemmelse med EN 14254:2004 og til opbevaring af humane testprøver, med undtagelse af blodprøver til in vitro-diagnostik. Eppendorf Safe-Lock Rør er kun beregnet til brug af uddannet og kvalificeret personale.