Få mere at vide
Fisherbrand™ Ikke-sterile mikrocentrifugerør med gevind uden hætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15321129 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Neutral
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
Maks. RCF:
18.000 x g
30.000 x g
Bund form:
Med krave
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 15321129
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Vælg stil med nederdel eller konisk bund.
  • Gevind til at acceptere farvede skruelåg ( sælges separat )
  • Silikoniseret/lav-retention konisk bund rør også tilgængelige
Note: For kasketter, se Fisherbrand™ Farvede skruelåg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Lukketype Skruelåg
Bund form Med krave
Maks. RCF 30.000 x g