Få mere at vide
Bisphenol A, 97+%
Artikelnummer. 11464093
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11464093
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10324.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 80-05-7 | C15H16O2 | 228.29 g/mol
Bisphenol A er en vigtig monomer, der bruges til fremstilling af polycarbonatplast, som bruges til at fremstille forskellige forbrugsvarer som vandflasker, sportsudstyr, medicinsk udstyr, brilleglas, husholdningselektronik, cd'er (cd'er) og digitale alsidige diske (dvd'er). Bisphenol A-holdige epoxyharpikser bruges til at lave foring i vandrør. Det bruges som en forløber til fremstilling af flammehæmmende tetrabrombispheonl A, polysulfoner og polyetherketoner, som er antioxidanter i nogle blødgøringsmidler. Det virker som en polymerisationshæmmer i polyvinylchlorid (PVC).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bisphenol A er en vigtig monomer, der bruges til fremstilling af polycarbonatplast, som bruges til at fremstille forskellige forbrugsvarer som vandflasker, sportsudstyr, medicinsk udstyr, brilleglas, husholdningselektronik, cd'er (cd'er) og digitale alsidige diske (dvd'er). Bisphenol A-holdige epoxyharpikser bruges til at lave foring i vandrør. Det bruges som en forløber til fremstilling af flammehæmmende tetrabrombispheonl A, polysulfoner og polyetherketoner, som er antioxidanter i nogle blødgøringsmidler. Det virker som en polymerisationshæmmer i polyvinylchlorid (PVC).
Opløselighed
Opløselig i vandig alkalisk opløsning, eddikesyre, alkohol og acetone. Lidt opløseligt i carbontetrachlorid. Det har dårlig opløselighed i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syreanhydrider, syrechlorider, stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-05-7
Molekylær formel C15H16O2
Molekylvægt (g/mol) 228.29
MDL nummer MFCD00002366
InChI nøgle IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl propane, 4,4'-isopropylidenediphenol, diphenylolpropane, bisphenol, diano, 4,4'-bisphenol a, 4,4'-propane-2,2-diyl diphenol, biphenol a, dian
PubChem CID 6623
ChEBI CHEBI:33216
IUPAC navn 4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
SMIL CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisphenol A
Smeltepunkt 153°C to 158°C
Kogepunkt 200°C (4 mmHg)
Flammepunkt 227°C (440°F)
Mængde 5000 g
Beilstein 1107700
Merck Index 14,1297
Opløselighedsinformation Soluble in aqueous alkaline solution,acetic acid,alcohol and acetone. Slightly soluble in carbon tetrachloride. It has poor solubility in water.
Formel vægt 228.29
Procent renhed ≥97%