Få mere at vide
Bisphenol A, 97+%
Beskrivelse
Bisphenol A er en vigtig monomer, der bruges til fremstilling af polycarbonatplast, som bruges til at fremstille forskellige forbrugsvarer som vandflasker, sportsudstyr, medicinsk udstyr, brilleglas, husholdningselektronik, cd'er (cd'er) og digitale alsidige diske (dvd'er). Bisphenol A-holdige epoxyharpikser bruges til at lave foring i vandrør. Det bruges som en forløber til fremstilling af flammehæmmende tetrabrombispheonl A, polysulfoner og polyetherketoner, som er antioxidanter i nogle blødgøringsmidler. Det virker som en polymerisationshæmmer i polyvinylchlorid (PVC).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bisphenol A er en vigtig monomer, der bruges til fremstilling af polycarbonatplast, som bruges til at fremstille forskellige forbrugsvarer som vandflasker, sportsudstyr, medicinsk udstyr, brilleglas, husholdningselektronik, cd'er (cd'er) og digitale alsidige diske (dvd'er). Bisphenol A-holdige epoxyharpikser bruges til at lave foring i vandrør. Det bruges som en forløber til fremstilling af flammehæmmende tetrabrombispheonl A, polysulfoner og polyetherketoner, som er antioxidanter i nogle blødgøringsmidler. Det virker som en polymerisationshæmmer i polyvinylchlorid (PVC).
Opløselighed
Opløselig i vandig alkalisk opløsning, eddikesyre, alkohol og acetone. Lidt opløseligt i carbontetrachlorid. Det har dårlig opløselighed i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med syreanhydrider, syrechlorider, stærke baser og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisphenol A |
| Smeltepunkt | 153 °C til 158 °C |
| Kogepunkt | 200 °C (4 mmHg) |
| Flammepunkt | 227 °C (440 °F) |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 1107700 |
| Merck Index | 14,1297 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vandbaseret alkalisk opløsning, eddikesyre, alkohol og acetone. Let opløselig i carbontetrachlorid. Den har dårlig opløselighed i vand. |
| Formel vægt | 228.29 |
| Procent renhed | ≥97% |
Sikkerhed og håndtering
- Bisphenol A
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H360F-Kan skade forplantningsevnen.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Bisphenol A