Få mere at vide
Bis(4-tert-butylphenyl)amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(4-tert-butylphenyl)amine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27N/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6/h7-14,21H,1-6H3 |
| Formel vægt | 281.2143 |