missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(4-hydroxyphenyl) Sulfone -13C12, TRC

Artikelnummer. 30009504
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009504 10 mg
30003758 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30009504 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB44739310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1991267-29-8
Molekylær formel 13C12 H10 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 262.18
Synonym 4,4'-Sulfonylbis[phenol-13C6], 1,1'-Sulfonylbis[4-hydroxybenzene-13C6], 4,4'-Bisphenol S 13C12, 4,4'-Dihydroxydiphenyl sulfone 13C12, Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone 13C12, Bis(p-hydroxyphenyl) sulfone 13C12, Bisphenol S 13C12, p,p'-Dihydroxydiphenyl sulfone 13C12
IUPAC navn 4-(4-hydroxy(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl)sulfonyl(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol
SMIL O[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]2

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale Bisphenol S ring-13C12
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
Formel vægt 262.0702
Procent renhed >95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.