CAS RN 1991267-29-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Bis(4-hydroxyphenyl) Sulfone -13C12, TRC
CAS: 1991267-29-8 Molekylær formel: 13C12 H10 O4 S Molekylvægt (g/mol): 262.18 Synonym: 4,4'-Sulfonylbis[phenol-13C6],1,1'-Sulfonylbis[4-hydroxybenzene-13C6],4,4'-Bisphenol S 13C12,4,4'-Dihydroxydiphenyl sulfone 13C12,Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone 13C12,Bis(p-hydroxyphenyl) sulfone 13C12,Bisphenol S 13C12,p,p'-Dihydroxydiphenyl sulfone 13C12 IUPAC navn: 4-(4-hydroxy(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl)sulfonyl(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol SMIL: O[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]2