Få mere at vide
Ansell™ BioClean™ Steril Nitril RABS/Isolator Sleeve
De BioClean™ Steril Nitrile RABS/Isolator Sleeve er fremstillet af nitril med utroligt lave niveauer af partikler og fremragende ESD-egenskaber.
Brand:  Ansell™ GSL36NITPP26
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17332983
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • 100% water leak tested (before being guillotined).
  • Suitable for use with a wide range of cuff systems.
  • Triple bagged.
  • Autoclave compatible - sleeve only.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
4 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer19-3931 CertifikattypeSterilitetscertifikat Dato14/12/2022 KatalognummerGSL36NITPP26
Partinummer19-3680 CertifikattypeSterilitetscertifikat Dato14/12/2022 KatalognummerGSL36NITPP26
Partinummer19-3931 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato14/12/2022 KatalognummerGSL36NITPP26
Partinummer19-3680 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato14/12/2022 KatalognummerGSL36NITPP26
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ BioClean™ Steril Nitril RABS/Isolator Sleeve > Port Size (English): 12 to 14 in.