missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ansell BioClean™ Steril Nitril RABS/Isolator Sleeve GSL15NITPP27
BIOPHARMA

Artikelnummer. 30002917
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
8
10
12
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 30002917

Brand: Ansell GSL36NITPP26

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Steril Nitril RABS/Isolator Sleeve er kompatibel med forskellige manchetsystemer og kommer i enten flere størrelser.

  • Sikker kvalitet: Den BioClean™ Steril nitril RABS/isolatorhylster GSL15NITPP26 er tredobbelt i sække for at sikre integritet og 100 % visuelt inspiceret, hvilket sikrer høje kvalitetsniveauer
  • Forbedret alsidighed: Disse nitril beskyttende ærmer er kompatible med en bred vifte af manchetsystemer, hvilket udvider den beskyttende dækning til armen
  • Specialiseret beskyttelse: Derudover er de autoklavekompatible og tilbyder bærerens armbeskyttelse under højt tryk, høje temperaturer
  • Ekstra fordele: Disse armbeskyttelseshylstre har også ekstremt lave niveauer af partikler og tilbyder fremragende ESD-egenskaber
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Certificeringer/overholdelse (Europa) EC 1935/2004, ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009
Kloreret Nej
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Farve Hvid
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Isolator, RABS Sleeve
Størrelse 12
Tykkelse (engelsk) 20 mio
Tykkelse (metrisk) 0.50 mm
Til brug med (applikation) Life Sciences Healthcare Electronics
Portstørrelse (engelsk) 12 tommer
Længde (engelsk) 26 tommer
Længde (metrisk) 660 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.