Få mere at vide
Ansell™ BioClean™ Steril Nitril RABS/Isolator Sleeve
Portstørrelse (engelsk):
12 to 14 in.
6 til 8 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- 100 % vandlækage testet (før den guillotineres).
- Velegnet til brug med en bred vifte af manchetsystemer.
- Tredobbelt i sække.
- Autoklave kompatibel - kun ærme.
Tekniske data
Tekniske data
| ASTM F739 | Nej |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Kloreret | Ja |
| Rengøringsprocedure | DI vask |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| Indhold og opbevaring | Opbevares på et tørt, køligt sted (< 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys. |
| Oversigt | Et stykke pr. forseglet indre PE-pose, en inderpose pr. forseglet anden indre PE-pose, en anden inderpose pr. forseglet ydre PE-pose, 20 ydre poser pr. foret indre hvid Correx polyethylenboks |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Laboratorie |
| Farve | Hvid |
| Vis mere |