Få mere at vide
Ansell Nitrilite™ 93-401 Nitril renrumshandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12392219 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12392219 X-Large Pakke med 1000
17255106 X-Small -
12362219 Lille Pakke med 1000
12372219 Medium Pakke med 1000
12382219 Større Pakke med 1000
12302229 2X-stor Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12392219 Leverandør Ansell Leverandørnr. 93401095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4004.00 DKK
    2531.71 DKK / Pakke med 1000
    Spare 1472.29 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Ikke-sterile renrumshandsker har fingerfærdighed, komfort og lang levetid. Designet til brug i klasse 10 (ISO 4) renrumsmiljøer.
  • Klasse 10 (ISO 4) renrumskompatibilitet
  • Lavt ionindhold og partikelniveauer
  • Latexfri, acceleratorfri
  • Type I og Type IV allergirisici elimineret
  • Til brug i bioteknologi, medicinsk udstyr, elektronik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA 21 CFR 177.2600
Certificeringer/overholdelse (Europa) Kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Kemoterapeutisk vurderet Ja
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Ja
AQL 1.5
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 4,9 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.13 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 4,3 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.11 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Handsker til kontrollerede omgivelser
Størrelse X-Large
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 4,9 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.13 mm
Handske manchet stil Beaded
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015
Model- 93-401
Emballagetype Karton
Serie Nitrilite™ 93-401
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm