Få mere at vide
Ansell BioClean-C™ Beskyttende forklæder med ærmer BCAS
Ikke-sterilt forklæde med beskyttende ærmer er et ideelt valg ved administration af lægemidler, håndtering af kemikalier og blanding eller blanding af faste stoffer og væsker. Testet mod en bred vifte af kemoterapimidler.
1433.29 DKK
Tekniske data
Materiale | Polypropylen, Polyethylen |
---|---|
Engangs | Engangsbrug |
Lukketype | Taljebånd |
Sterilitet | Ikke steril |
Manchet stil | Elastik |
Advarsel:
Se venligst produktvalideringspakken eller kontakt Ansell kundeservice for specifikke data om brug af tøj med cellegift. Beklædningsgenstande, der anvendes til beskyttelse mod sådanne lægemidler, skal vælges specifikt til den type kemikalier, der anvendes.
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15238108
|
Ansell
BCAS-S |
Lille |
2175.00 DKK 1433.29 DKK / Pakke med 40 Spare 741.71 DKK 34% Slukket |
Forventet forsendelse: 03-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
15248108
|
Ansell
BCAS-M |
Medium |
2175.00 DKK 1433.29 DKK / Pakke med 40 Spare 741.71 DKK 34% Slukket |
Forventet forsendelse: 03-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- Testet mod permeationsstandard
- ASTM F739-12
- Ultralydslimede sømme med beskyttende tape
- Bind bånd bagpå
- Justerbar halslukning
- Letvægts lav-fnug CleanTough materiale
- Silikonefri
- Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 og (EU)2016/425 Modul D-certificeringer
- Er i overensstemmelse med kategori 3 - forordning om personligt beskyttelsesudstyr (EU) 2016/425
- Testet mod standard EN ISO 13034:2005 + A1:2009 beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier (Type PB [6])
- Testet mod standard EN 14325 beskyttelsesbeklædning mod kemikalier
- Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
- Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
- Testet i forhold til standarder: EN 530, Slidbestandighed; EN 6530, Modstand mod gennemtrængning af væsker; EN 13934-1, Trækstyrke; EN 9073-4, Trapezformet rivemodstand; EN 863, Punkteringsmodstand; og EN 13935-2, Sømstyrke
Tekniske data
Polypropylen, Polyethylen | |
Taljebånd | |
Elastik | |
Kritiske og kontrollerede miljøer | |
Indbundet |
Engangsbrug | |
Ikke steril | |
Væsker | |
ASTM F739 | |
CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 9073-4, EN ISO13688:2013, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 14325, Kategori III, EN 13034:2005 + A1:2009 |
Fem (5) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.