Få mere at vide
Ansell BioClean-C™ Beskyttende forklæder med ærmer BCAS
Artikelnummer. 15248108
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15248108 Medium Pakke med 40
15238108 Lille Pakke med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Se venligst produktvalideringspakken eller kontakt Ansell kundeservice for specifikke data om brug af tøj med cellegift. Beklædningsgenstande, der anvendes til beskyttelse mod sådanne lægemidler, skal vælges specifikt til den type kemikalier, der anvendes.
Artikelnummer. 15248108 Leverandør Ansell Leverandørnr. BCASM
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se venligst produktvalideringspakken eller kontakt Ansell kundeservice for specifikke data om brug af tøj med cellegift. Beklædningsgenstande, der anvendes til beskyttelse mod sådanne lægemidler, skal vælges specifikt til den type kemikalier, der anvendes.
Ikke-sterilt forklæde med beskyttende ærmer er et ideelt valg ved administration af lægemidler, håndtering af kemikalier og blanding eller blanding af faste stoffer og væsker. Testet mod en bred vifte af kemoterapimidler.
  • Testet mod permeationsstandard
  • ASTM F739-12
  • Ultralydslimede sømme med beskyttende tape
  • Bind bånd bagpå
  • Justerbar halslukning
  • Letvægts lav-fnug CleanTough materiale
  • Silikonefri
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 og (EU)2016/425 Modul D-certificeringer
  • Er i overensstemmelse med kategori 3 - forordning om personligt beskyttelsesudstyr (EU) 2016/425
  • Testet mod standard EN ISO 13034:2005 + A1:2009 beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier (Type PB [6])
  • Testet mod standard EN 14325 beskyttelsesbeklædning mod kemikalier
  • Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
  • Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
  • Testet i forhold til standarder: EN 530, Slidbestandighed; EN 6530, Modstand mod gennemtrængning af væsker; EN 13934-1, Trækstyrke; EN 9073-4, Trapezformet rivemodstand; EN 863, Punkteringsmodstand; og EN 13935-2, Sømstyrke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Medium
Materiale Polypropylen, Polyethylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Lukketype Taljebånd
Sterilitet Ikke steril
Manchet stil Elastik
Modstand Væsker
Til brug med (applikation) Kritiske og kontrollerede miljøer
Certificeringer/compliance ASTM F739
Sømtype Indbundet
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 9073-4, EN ISO13688:2013, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 14325, Kategori III, EN 13034:2005 + A1:2009
Vis mere Vis mindre
Fem (5) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.