Få mere at vide
Ansell BioClean-C™ Beskyttende forklæder med ærmer BCAS
Beskrivelse
- Testet mod permeationsstandard
- ASTM F739-12
- Ultralydslimede sømme med beskyttende tape
- Bind bånd bagpå
- Justerbar halslukning
- Letvægts lav-fnug CleanTough materiale
- Silikonefri
- Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 og (EU)2016/425 Modul D-certificeringer
- Er i overensstemmelse med kategori 3 - forordning om personligt beskyttelsesudstyr (EU) 2016/425
- Testet mod standard EN ISO 13034:2005 + A1:2009 beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier (Type PB [6])
- Testet mod standard EN 14325 beskyttelsesbeklædning mod kemikalier
- Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
- Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
- Testet i forhold til standarder: EN 530, Slidbestandighed; EN 6530, Modstand mod gennemtrængning af væsker; EN 13934-1, Trækstyrke; EN 9073-4, Trapezformet rivemodstand; EN 863, Punkteringsmodstand; og EN 13935-2, Sømstyrke
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Lille |
| Materiale | Polypropylen, Polyethylen |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Lukketype | Taljebånd |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Manchet stil | Elastik |
| Modstand | Væsker |
| Til brug med (applikation) | Kritiske og kontrollerede miljøer |
| Certificeringer/compliance | ASTM F739 |
| Vis mere |
Fem (5) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.