Få mere at vide
Ansell™ BioClean™ BioClean-C Kemoterapi beskyttelsesforklæde med ærmer
Ansell™ BioClean™ BioClean-C Kemoterapi-beskyttende forklæde med ærmer giver beskyttelse mod en række cellegifte.
2880.00 DKK - 2900.00 DKK
Tekniske data
Materiale | Polyester |
---|---|
Farve | Blå |
Engangs | Engangsbrug |
Lukketype | Taljebånd |
Sterilitet | Steril |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15288268
|
Ansell™
S-BCAS-S |
Lille |
2900.00 DKK
Pakke med 40 |
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15298268
|
Ansell™
S-BCAS-M |
Medium |
2900.00 DKK
Pakke med 40 |
Forventet forsendelse: 03-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15208278
|
Ansell™
S-BCAS-L |
Større |
2900.00 DKK
Pakke med 40 |
Forventet forsendelse: 03-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15855485
|
Ansell™
S-BCAS-XL |
X-Large |
2880.00 DKK
Pakke med 40 |
Forventet forsendelse: 03-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Ultralydslimede sømme med beskyttende tape
- Bind bånd bagpå
- Justerbar halslukning
- Letvægts lav-fnug CleanTough materiale
- BioClean-C CleanTough blåt materiale og 100% polyester manchetter
- Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
- Silikonefri
- Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 og (EU)2016/425 Modul D-certificeringer
- Er i overensstemmelse med kategori 3 - forordning om personligt beskyttelsesudstyr (EU) 2016/425
- Testet mod standard EN ISO 13034:2005 + A1:2009 beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier (Type PB [6])
- Testet mod standard EN 14325 beskyttelsesbeklædning mod kemikalier
- Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
- Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
- Testet i forhold til standarder: EN 530, Slidbestandighed; EN 6530, Modstand mod gennemtrængning af væsker; EN 13934-1, Trækstyrke; EN 9073-4, Trapezformet rivemodstand; EN 863, Punkteringsmodstand; og EN 13935-2, Sømstyrke
- Steriliseret iht ISO 11137-1:2006
Tekniske data
Polyester | |
Engangsbrug | |
Steril | |
Ultralydslimet og tapet |
Blå | |
Taljebånd | |
Elastik |
Tre (3) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ BioClean™ BioClean-C Kemoterapi beskyttelsesforklæde med ærmer