Få mere at vide
Ansell™ BioClean™ BioClean-C Kemoterapi beskyttelsesforklæde med ærmer
Artikelnummer. 15855485
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15855485 X-Large -
15288268 Lille Pakke med 40
15298268 Medium Pakke med 40
15208278 Større Pakke med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15855485 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. SBCASXL
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Ansell™ BioClean™ BioClean-C Kemoterapi-beskyttende forklæde med ærmer giver beskyttelse mod en række cellegifte.
  • Ultralydslimede sømme med beskyttende tape
  • Bind bånd bagpå
  • Justerbar halslukning
  • Letvægts lav-fnug CleanTough materiale
  • BioClean-C CleanTough blåt materiale og 100% polyester manchetter
  • Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
  • Silikonefri
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 og (EU)2016/425 Modul D-certificeringer
  • Er i overensstemmelse med kategori 3 - forordning om personligt beskyttelsesudstyr (EU) 2016/425
  • Testet mod standard EN ISO 13034:2005 + A1:2009 beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier (Type PB [6])
  • Testet mod standard EN 14325 beskyttelsesbeklædning mod kemikalier
  • Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
  • Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
  • Testet i forhold til standarder: EN 530, Slidbestandighed; EN 6530, Modstand mod gennemtrængning af væsker; EN 13934-1, Trækstyrke; EN 9073-4, Trapezformet rivemodstand; EN 863, Punkteringsmodstand; og EN 13935-2, Sømstyrke
  • Steriliseret iht ISO 11137-1:2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse X-Large
Materiale Polyester
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Lukketype Taljebånd
Sterilitet Steril
Manchet stil Elastik
Modstand Test = Slidstyrke - Resultat = 10 til 100 cyklusser - Ydelsesklasse (EN 14325) = 1; Test = Trapezformet rivemodstand - Resultat MD 50,6 N - Ydelsesklasse (EN 14325) = 3; Test = Trapezformet rivemodstand - Resultat CD 32.3 N - Ydelsesklasse (EN14325) = 2
Sømtype Ultralydslimet og tapet
Tre (3) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.