Få mere at vide
Ansell™ BioClean™ BioClean-C Kemoterapi beskyttelsesforklæde med ærmer
Artikelnummer. 15288268
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15288268 Lille Pakke med 40
15298268 Medium Pakke med 40
15208278 Større Pakke med 40
15855485 X-Large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15288268 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. SBCASS
Fyld dit lab op
Brug rabatkode 28007
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ansell™ BioClean™ BioClean-C Kemoterapi-beskyttende forklæde med ærmer giver beskyttelse mod en række cellegifte.
  • Ultralydslimede sømme med beskyttende tape
  • Bind bånd bagpå
  • Justerbar halslukning
  • Letvægts lav-fnug CleanTough materiale
  • BioClean-C CleanTough blåt materiale og 100% polyester manchetter
  • Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
  • Silikonefri
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 og (EU)2016/425 Modul D-certificeringer
  • Er i overensstemmelse med kategori 3 - forordning om personligt beskyttelsesudstyr (EU) 2016/425
  • Testet mod standard EN ISO 13034:2005 + A1:2009 beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier (Type PB [6])
  • Testet mod standard EN 14325 beskyttelsesbeklædning mod kemikalier
  • Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
  • Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
  • Testet i forhold til standarder: EN 530, Slidbestandighed; EN 6530, Modstand mod gennemtrængning af væsker; EN 13934-1, Trækstyrke; EN 9073-4, Trapezformet rivemodstand; EN 863, Punkteringsmodstand; og EN 13935-2, Sømstyrke
  • Steriliseret iht ISO 11137-1:2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Lille
Materiale Polyester
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Lukketype Taljebånd
Sterilitet Steril
Manchet stil Elastik
Modstand Test = Slidstyrke - Resultat = 10 til 100 cyklusser - Ydelsesklasse (EN 14325) = 1; Test = Trapezformet rivemodstand - Resultat MD 50,6 N - Ydelsesklasse (EN 14325) = 3; Test = Trapezformet rivemodstand - Resultat CD 32.3 N - Ydelsesklasse (EN14325) = 2
Sømtype Ultralydslimet og tapet
Tre (3) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.