Få mere at vide
Bezafibrate, 98+%, Thermo Scientific™
A peroxisome proliferator-activated receptor agonist and hypolipidemic agent
259.71 DKK - 1373.15 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 41859-67-0 |
|---|---|
| Molekylær formel | C19H20ClNO4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 361.82 |
| MDL nummer | MFCD00078970 |
| InChI nøgle | IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | bezafibrate, bezalip, cedur, bezafibrat, befizal, bezafibrato, bezafibratum, sklerofibrat, azufibrat, difaterol |
| PubChem CID | 39042 |
| ChEBI | CHEBI:47612 |
| IUPAC navn | 2-(4-{2-[(4-chlorophenyl)formamido]ethyl}phenoxy)-2-methylpropanoic acid |
| SMIL | CC(C)(OC1=CC=C(CCNC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)C(O)=O |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15464019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61412.ME |
500mg |
259.71 DKK
500mg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15444019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61412.03 |
1g |
398.51 DKK
1g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15454019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61412.06 |
5g |
1373.15 DKK
5g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 41859-67-0 | |
| 361.82 | |
| IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N | |
| 39042 | |
| 2-(4-{2-[(4-chlorophenyl)formamido]ethyl}phenoxy)-2-methylpropanoic acid |
| C19H20ClNO4 | |
| MFCD00078970 | |
| bezafibrate, bezalip, cedur, bezafibrat, befizal, bezafibrato, bezafibratum, sklerofibrat, azufibrat, difaterol | |
| CHEBI:47612 | |
| CC(C)(OC1=CC=C(CCNC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)C(O)=O |
Tekniske data
| Bezafibrate | |
| C19H20ClNO4 | |
| 14,1195 | |
| IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-(4-{2-[(4-chlorophenyl)formamido]ethyl}phenoxy)-2-methylpropanoic acid | |
| 39042 | |
| 361.82 |
| 41859-67-0 | |
| MFCD00078970 | |
| bezafibrate, bezalip, cedur, bezafibrat, befizal, bezafibrato, bezafibratum, sklerofibrat, azufibrat, difaterol | |
| CC(C)(OC1=CC=C(CCNC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)C(O)=O | |
| 361.82 | |
| CHEBI:47612 | |
| ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 255-567-9
missing translation for 'rtecsNumber' : UE8755000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Store at -20°C
- Bezafibrate
Signalord
- Advarsel
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
- H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Bezafibrate