Få mere at vide
Bezafibrat, 98+%
Artikelnummer. 15464019
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15464019 500 mg 500mg
15444019 1 g -
15454019 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15464019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61412.ME
 Begrænset vare
På lager
En peroxisomproliferator-aktiveret receptoragonist og hypolipidæmisk agent | CAS: 41859-67-0 | C19H20ClNO4 | 361,82 g/mol
En peroxisomproliferator-aktiveret receptoragonist og hypolipidæmisk agent
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41859-67-0
Molekylær formel C19H20ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 361.82
MDL nummer MFCD00078970
InChI nøgle IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym bezafibrate, bezalip, cedur, bezafibrat, befizal, bezafibrato, bezafibratum, sklerofibrat, azufibrat, difaterol
PubChem CID 39042
ChEBI CHEBI:47612
IUPAC navn 2-(4-{2-[(4-chlorophenyl)formamido]ethyl}phenoxy)-2-methylpropanoic acid
SMIL CC(C)(OC1=CC=C(CCNC(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bezafibrate
Smeltepunkt 183°C to 186°C
Farve White
Mængde 500 mg
Merck Index 14,1195
Formel vægt 361.82
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bezafibrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bezafibrate